4-Chlor-3-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13480.POR 013480-25G 013480-5G
CHMPFL13480.POREA 0 EUR
CHMPFL13480.POR FLUO013480-25G FLUO013480-5G
4-Chlor-3-nitrophenol
4-Chlor-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173.56 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043546
CAS-Nummer: 610-78-6