1,5-Dichlor-2,4-dinitrobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06 L06652.14
L06652.06EA 46.4 EUR
L06652.06 L06652.14
1,5-Dichlor-2,4-dinitrobenzol ≥97%
1,5-Dichlor-2,4-dinitrobenzol
Purity: 97% CAS No.: 3698-83-7 Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4 Formula Weight: 237.00 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 1685438 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00024186
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₄
Molecular Weight: 237 g/mol
Siedepunkt: 135…155 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 98…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024186
CAS-Nummer: 3698-83-7
EINECS: 223-027-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III