1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 36.9 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 99%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202.55 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Flammpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %