1-Chlor-3,4-dinitrobenzol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22773.18 B22773.22 B22773.30
B22773.18EA 38.3 EUR
B22773.18 B22773.22 B22773.30
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol tech. 90%, technische Qualität
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Purity: 90% CAS No.: 610-40-2 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5870 Melting Point: ca 20-25° Boiling Point: 14-16°/4mm Beilstein Reference: 521564 UN No.: 1577 MDL No.: MFCD00007212
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Siedepunkt: 14…16 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼20…25 °C
Dichte: 1,687
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007212
CAS-Nummer: 610-40-2
EINECS: 210-223-7
UN: 1577
ADR: 6.1,II