2,3-Dichloranisol
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
8.41655.0100
8.41655.0100EA
0
EUR
8.41655.0100
2,3-Dichloranisol
2,3-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Molecular Weight: 177.03 g/mol Siedepunkt: 128 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 31…34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000545 CAS-Nummer: 1984-59-4 EINECS: 217-853-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...