Mischzylinder, MBL®
Lieferant: SciLabware
CRC306 CRC308 CRC312 CRC302 CRC304 CRC310 CRC314 CRC316
612-0021EA 43.7 EUR
612-0021 612-0022 612-3877 BIBBCRC302 BIBBCRC304 BIBBCRC310 BIBBCRC314 BIBBCRC316
Mischzylinder, MBL®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, Klasse B.
  • Mit PE-Stopfen Graduierungen aus einfach abzulesen
  • Aus blauer Emailfarbe
  • Robuster Sechskantfuß
Standards: DIN EN ISO 4788