Stirrer shafts, DURAN® KPG®
Lieferant: DWK Life Sciences
245656409 245666701
SCOT245656409EA 41 EUR
SCOT245656409 SCOT245666701
Stirrer shafts, DURAN® KPG®
Rührer Rührschäfte
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • Polished surface