3,4-Dichlorphenol
Lieferant: CHEMPUR
FL13050.POR 013050-100G 013050-25G 013050-250G
CHMPFL13050.POREA 0 EUR
CHMPFL13050.POR FLUO013050-100G FLUO013050-25G FLUO013050-250G
3,4-Dichlorphenol
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III