3,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20450.0100
8.20450.0100EA 213 EUR
8.20450.0100
3,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 9260 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 66 - 68 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 146 °C (1013 hPa)