Zwischenstücke mit Schlaucholive, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
243000604 243000801 243000904
SCOT243000604EA 15.4 EUR
SCOT243000604 SCOT243000801 SCOT243000904
Zwischenstücke mit Schlaucholive, DURAN®
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Adapter mit Normschliffkegel und rechtwinkligem Schlauchnippelanschluss.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable