2,4-Dichlorphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-hydroxybenzol, 2,4-DCP, 1-Hydroxy-2,4-dichlorbenzol
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 19.1 EUR
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Dichlorphenol 99%
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002169
CAS-Nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)