2,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichlor-4-hydroxybenzol, 2,4-DCP, 1-Hydroxy-2,4-dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03774.0100
8.03774.0500
8.03774.0100EA
36
EUR
8.03774.0100
8.03774.0500
2,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorphenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O Molecular Weight: 163 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40…41 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002169 CAS-Nummer: 120-83-2 EINECS: 204-429-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03098 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 40 - 43 °C |
Molar Mass | 163 g/mol |
Boiling Point | 209 - 211 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 114 °C |