Mikrozentrifugenröhrchen, 0,70 ml, mit Schnappverschluss
Lieferant: KARTELL
2940-00 2940-04 2940-06 2940-13
211-5811EA 40.3 EUR
211-5811 211-5812 211-5813 211-5814
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,70 ml, mit Schnappverschluss
Röhrchen Reaktionsgefäße
Mikrozentrifugenröhrchen mit Kappen, aus HDPE, für Cobas Bio® und Cobas Mira® automatische Analysatoren.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Standards: CE und IVD