3,5-Dichlorphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
113610100 113610500
ACRO113610100EA 94.6 EUR
ACRO113610100 ACRO113610500
3,5-Dichlorphenol 99%
3,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002259
CAS-Nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %