3,5-Dichlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15328.06
A15328.14
A15328.18
A15328.06EA
55.8
EUR
A15328.06
A15328.14
A15328.18
3,5-Dichlorphenol ≥98%
3,5-Dichlorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 591-35-5
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 1906458
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002259
Formel:
C₆H₄Cl₂O Molecular Weight: 163 g/mol Siedepunkt: 233 °C Schmelzpunkt: 63…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002259 CAS-Nummer: 591-35-5 EINECS: 209-714-9 UN: 2020 ADR: 6.1 III |