3,5-Dichlorphenol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL13051.POR 013051-25G 013051-5G
CHMPFL13051.POREA 0 EUR
CHMPFL13051.POR FLUO013051-25G FLUO013051-5G
3,5-Dichlorphenol
3,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 233
Schmelzpunkt: 67,8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002259
CAS-Nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR