2-Chlorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
A10311.30EA
44.7
EUR
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
2-Chlorphenol ≥99%
2-Chlorphenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-57-8
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Phenol-like
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1905114
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2021
MDL No.: MFCD00002159
Formel:
C₆H₅ClO Molecular Weight: 128,56 g/mol Siedepunkt: 175…176 °C Schmelzpunkt: 7…8 °C Dichte: 1,260 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002159 CAS-Nummer: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2154 |