2-Chlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 27.9 EUR
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Chlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials