2,3,4,5-Tetrachlorphenol
Lieferant: CHEMPUR
BTB15035.250
BTB15035.1
CHMPBTB15035.250EA
0
EUR
CHMPBTB15035.250
MAYBBTB15035.1
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
Formel:
C₆H₂Cl₄O Molecular Weight: 231,89 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 116 °C Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
4901-51-3 EINECS: 225-531-7 UN: 2020 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...