Lager- und Stapelbehälter
Lieferant: BURKLE
3414-0117 3414-0111 3414-0164 3414-0138 3414-0148 3414-0120 3414-0181 3414-0123
216-1723EA 28.4 EUR
216-1723 216-1724 BURK3414-0164 BURK3414-0138 BURK3414-0148 BURK3414-0120 BURK3414-0181 BURK3414-0123
Lager- und Stapelbehälter
Boxen Transportboxen
PP, grau.
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • Nach Euro-Norm
  • Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
  • Geeignet für Lebensmittel
Robuste Lagerbehälter mit Versteifungsrippen.