2,4,5-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91332-250G-F 91332-50G-F
SIAL91332-250G-FEA 357 EUR
SIAL91332-250G-F SIAL91332-50G-F
2,4,5-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002170
CAS-Nummer: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09772