2,4,6-Trichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TCP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 37.4 EUR
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Trichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 244,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼66 °C
Dichte: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002172
CAS-Nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)