2,3-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-3-mercaptobenzol, 2,3-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,3-Dichlorbenzolthiol
003351-5G
003351-25G
FLUO003351-5GEA
64.7
EUR
FLUO003351-5G
FLUO003351-25G
2,3-Dichlorthiophenol
2,3-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Molecular Weight: 179.07 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 46.5 |
MDL:
MFCD00041420 CAS-Nummer: 17231-95-7 |