3,4-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolthiol, 3,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 3,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-4-mercaptobenzol
003356-5G 003356-25G
FLUO003356-5GEA 43.1 EUR
FLUO003356-5G FLUO003356-25G
3,4-Dichlorthiophenol
3,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 1,4175 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004840
CAS-Nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3