2,6-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-2-mercaptobenzol, 2,6-Dichlorbenzolthiol, 2,6-Dichlorbenzol-1-thiol
003355-25G
003355-100G
FLUO003355-25GEA
269
EUR
FLUO003355-25G
FLUO003355-100G
2,6-Dichlorthiophenol
2,6-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Molecular Weight: 179,07 g/mol Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 45…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004833 CAS-Nummer: 24966-39-0 EINECS: 416-720-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...