2,4-Dichlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-4-mercaptobenzol, 2,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,4-Dichlorbenzolthiol
A12384.03 A12384.06 A12384.14
A12384.03EA 26 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Dichlorthiophenol ≥97%
2,4-Dichlorthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 1122-41-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 15° Boiling Point: 60-62°/1.5mm Beilstein Reference: 2042868 MDL No.: MFCD00041421
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼15 °C
Dichte: 1,440
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7