2,4-Dichlorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-4-mercaptobenzol, 2,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,4-Dichlorbenzolthiol
TL00291.10 TL00291.50
MAYBTL00291.10EA 0 EUR
MAYBTL00291.10 MAYBTL00291.50
2,4-Dichlorthiophenol
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7