3,5-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichlorphenylmercaptan
003357-25G 003357-100G
FLUO003357-25GEA 227 EUR
FLUO003357-25G FLUO003357-100G
3,5-Dichlorthiophenol
3,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179.07 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 63.5
MDL: MFCD00041423
CAS-Nummer: 17231-94-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III