2,5-Dichlorthiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichlorphenylmercaptan
A11434.03 A11434.06 A11434.14
A11434.03EA 20.6 EUR
A11434.03 A11434.06 A11434.14
2,5-Dichlorthiophenol ≥98%
2,5-Dichlorthiophenol
Purity: 98% CAS No.: 5858-18-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: 22-25° Boiling Point: 112-116°/50mm Beilstein Reference: 2042866 MDL No.: MFCD00004831
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 112…116 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Dichte: 1,415 g/cm³ (30 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004831
CAS-Nummer: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III