2,5-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichlorphenylmercaptan
003354-5G 003354-25G 003354-100G
FLUO003354-5GEA 162 EUR
FLUO003354-5G FLUO003354-25G FLUO003354-100G
2,5-Dichlorthiophenol
2,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,415 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00004831
CAS-Nummer: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III