2-Chlorthiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Chlorthiophenol, 2-Chlorbenzol-1-thiol, 1-Chlor-2-mercaptobenzol, 2-Chlorbenzolthiol, 2-Chlorphenylmercaptan
A12014.06
A12014.14
A12014.30
A12014.06EA
34.4
EUR
A12014.06
A12014.14
A12014.30
2-Chlorthiophenol ≥98%
2-Chlorthiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formel:
C₆H₅ClS Molecular Weight: 144.62 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (30 mmHg) Dichte: 1.277 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004830 CAS-Nummer: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 ADR: 8 III |