2-Chlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
o-Chlorthiophenol, 2-Chlorbenzol-1-thiol, 1-Chlor-2-mercaptobenzol, 2-Chlorbenzolthiol, 2-Chlorphenylmercaptan
001580-25G
001580-100G
FLUO001580-25GEA
228
EUR
FLUO001580-25G
FLUO001580-100G
2-Chlorthiophenol
2-Chlorthiophenol
Formel:
C₆H₅ClS Molecular Weight: 144.62 g/mol |
MDL:
MFCD00004830 CAS-Nummer: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 |