4-Chlorthiophenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Chlorthiophenol, 4-Chlorphenylmercaptan, 1-Chlor-4-mercaptobenzol, 4-Chlorbenzol-1-thiol, 4-Chlorbenzolthiol
154760050 154761000 154765000
ACRO154760050EA 26.7 EUR
ACRO154760050 ACRO154761000 ACRO154765000
4-Chlorthiophenol 98%
4-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004847
CAS-Nummer: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure