4-Chlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Chlorthiophenol, 4-Chlorphenylmercaptan, 1-Chlor-4-mercaptobenzol, 4-Chlorbenzol-1-thiol, 4-Chlorbenzolthiol
B23838.14
B23838.22
B23838.14EA
26.4
EUR
B23838.14
B23838.22
4-Chlorthiophenol ≥97%
4-Chlorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-54-7
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 605971
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004847
Formel:
C₆H₅ClS Molecular Weight: 144.62 g/mol Siedepunkt: 205…207 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1.224 g/cm³ (60 °C) Flammpunkt: 81 °C (177 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004847 CAS-Nummer: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 UN: 1759 ADR: 8 III |