4-Chlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: p-Chlorthiophenol, 4-Chlorphenylmercaptan, 1-Chlor-4-mercaptobenzol, 4-Chlorbenzol-1-thiol, 4-Chlorbenzolthiol
005205-100G 005205-500G
FLUO005205-100GEA 108 EUR
FLUO005205-100G FLUO005205-500G
4-Chlorthiophenol
4-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1.224 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004847
CAS-Nummer: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 1759
ADR: 8 III