2,4,5-Trichlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,5-Trichlorphenylmercaptan, 1-Mercapto-2,4,5-trichlorbenzol, 2,4,5-Trichlorbenzolthiol
L03324.06
L03324.03
L03324.06EA
146
EUR
L03324.06
L03324.03
2,4,5-Trichlorthiophenol ≥97%
2,4,5-Trichlorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 3773-14-6
Molecular Formula: C6H3Cl3S
Formula Weight: 213.51
Odour: Unpleasant
Melting Point: 112-118°
Boiling Point: 153-154°/15mm
Beilstein Reference: 509727
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00014447
Formel:
C₆H₃Cl₃S Molecular Weight: 213.51 g/mol Siedepunkt: 153…154 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 112…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014447 CAS-Nummer: 3773-14-6 EINECS: 223-223-7 UN: 3335 ADR: 9 III |