Labormesser, PROFI-Serie
Lieferant: RSG
181.086 192.031 192.033 192.036 192.053 180.532
RSGA181.086EA 29.9 EUR
RSGA181.086 233-0141 233-0142 233-0143 233-0145 RSGA180.532
Labormesser, PROFI-Serie
Messer
Chrommolybdän-Vanadium-Stahlklinge, POM-Griff.
  • Geschmiedete, eisgehärtete und von Hand geschärfte Klingen sind extrem robust und scharf
  • Spülmaschinenfest
  • Verschiedene Klingen für unterschiedliche Anwendungen
Diese qualitativ hochwertigen geschmiedeten Messer sind ideal zum Schneiden von Folien, Schläuchen, Dämmplatten und anderen Materialien geeignet. Sie können auch für Lebensmittelanwendungen, Fleischinspektionen und zum Präparieren verwendet werden.