1,2,3-Trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001791-25G 001791-100G
FLUO001791-25GEA 387 EUR
FLUO001791-25G FLUO001791-100G
1,2,3-Trifluorbenzol
1,2,3-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132,09 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012013
CAS-Nummer: 1489-53-8
UN: 2387
ADR: 3,II