1,2,4,5-Tetrafluorbenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A17815.06 A17815.14
A17815.06EA 66.5 EUR
A17815.06 A17815.14
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol ≥99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene

Purity: 99% CAS No.: 327-54-8 Molecular Formula: C6H2F4 Formula Weight: 150.07 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.4070 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 90° Beilstein Reference: 1909052 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000307

Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Schmelzpunkt: 3…5 °C
Dichte: 1,430
Flammpunkt: 16 °C (60 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000307
CAS-Nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 2387
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR