1,2,4,5-Tetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
003312-100G 003312-10G 003312-50G
FLUO003312-100GEA 168 EUR
FLUO003312-100G FLUO003312-10G FLUO003312-50G
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000307
CAS-Nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 2387
ADR: 3,II