1,2-Difluorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
155150100 155150500
ACRO155150100EA 47.6 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorbenzol 98%
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,158 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %