1,2-Difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A10377.09 A10377.18 A10377.30
A10377.09EA 47.4 EUR
A10377.09 A10377.18 A10377.30
1,2-Difluorbenzol ≥98%
1,2-Difluorbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 367-11-3 Molecular Formula: C6H4F2 Formula Weight: 114.09 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Characteristic Melting Point: -34° Boiling Point: 92-94° Beilstein Reference: 1905113 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000284
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,171
Flammpunkt: 1 °C (33 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II