Labormesser
Lieferant: RSG
199.001 199.002 199.003 199.004
233-0146EA 109 EUR
233-0146 233-0147 233-0148 233-0149
Labormesser
Messer
Diese Keramik-Labormesser haben extrem harte Klingen, die chemikalien-, bruch- und korrosionsbeständig sind.
  • Anti-magnetisch und leicht
  • Spülmaschinenfest
  • Lang anhaltende Schärfe