1,3-Difluorbenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 41.7 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorbenzol 99+%
1,3-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000327
CAS-Nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %