1,3-Difluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14387.09
A14387.18
A14387.30
A14387.09EA
35.8
EUR
A14387.09
A14387.18
A14387.30
1,3-Difluorbenzol ≥99%
1,3-Difluorbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Formel:
C₆H₄F₂ Molecular Weight: 114,09 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 1,160 Flammpunkt: 2 °C (36 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000327 CAS-Nummer: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |