1,3-Difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001232-100G 001232-500G 001232-2.5KG
FLUO001232-100GEA 42.9 EUR
FLUO001232-100G FLUO001232-500G FLUO001232-2.5KG
1,3-Difluorbenzol
1,3-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000327
CAS-Nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II