1,4-Difluorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01462.1 SB01462.10 SB01462.50
MAYBSB01462.1EA 0 EUR
MAYBSB01462.1 MAYBSB01462.10 MAYBSB01462.50
1,4-Difluorbenzol
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114.09 g/mol
Siedepunkt: 88
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03172