1,4-Difluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

001170-100G 001170-500G 001170-2.5KG
FLUO001170-100GEA 107 EUR
FLUO001170-100G FLUO001170-500G FLUO001170-2.5KG
1,4-Difluorbenzol
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114.09 g/mol
Siedepunkt: 88
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03172

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR