Fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14384.0B A14384.30
A14384.0BEA 108 EUR
A14384.0B A14384.30
Fluorbenzol ≥99%
Fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 462-06-6 Molecular Formula: C6H5F Formula Weight: 96.10 Flash Point: -15°(-5°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Aromatic Melting Point: -42° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1236623 Merck Reference: 14,4170 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000280
Formel: C₆H₅F
Siedepunkt: 84…85 °C
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,025
Flammpunkt: –15 °C (5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4170