Fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Phenylfluorid
001699-500G 001699-5KG 001699-1KG
FLUO001699-500GEA 90.9 EUR
FLUO001699-500G FLUO001699-5KG FLUO001699-1KG
Fluorbenzol
Fluorbenzol
Formel: C₆H₅F
Molecular Weight: 96,1 g/mol
Siedepunkt: 85,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197